Få mere at vide
5-Chloro-1-pentyne, 98%
Produktkod. 11337865
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11337865 5 g 5g
11347865 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11337865 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L02835.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 14267-92-6 | C5H7Cl | 102.561 g/mol
5-Chloro-1-pentyn bruges sammen medα -diazoestere i en kobberkatalyseret syntese af pyrazoler. Det bruges også i syntesen af 5-chlor-2-trimethylstannyl-1-penten ved at reagere med Me3SnCu.Me2S.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Chloro-1-pentyn anvendes sammen medα -diazoestere i en kobberkatalyseret syntese af pyrazoler. Det bruges også i syntesen af 5-chlor-2-trimethylstannyl-1-penten ved at reagere med Me3SnCu.Me2S.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Inkompatibel med tungmetalpulvere, varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14267-92-6
Molekylær formel C5H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 102.561
MDL nummer MFCD00001014
InChI nøgle UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
PubChem CID 84308
IUPAC navn 5-chlorpent-1-yn
SMIL C#CCCCCl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-pentyne
Tæthed 0.968
Kogepunkt 113°C
Flammepunkt 15°C (59°F)
Lugt Recognizable
Lineær formel Cl(CH2)3C≡CH
Brydningsindeks 1.444
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1736710
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 102.56
Procent renhed 98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.