Få mere at vide
5-Chloro-1-pentyne, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31079355
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31079355 25 g
31079347 1 g
31077295 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31079355 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10325225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-pentyne
CAS 14267-92-6
Molekylær formel C5H7Cl
MDL nummer MFCD00001014
Mængde 25 g
SMIL C#CCCCCl
Molekylvægt (g/mol) 102.56
Procent renhed 96%