missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloro-1-pentanol, TRC

Artikelnummer. 30368499
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368499 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC35034010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-pentanol
CAS 5259-98-3
Molekylær formel C5H11ClO
Mængde 10 g
Synonym 5-Chloro-1-pentanol, 1-Chloro-5-pentanol, 5-Chloropentanol, NSC 1107, Pentamethylene Chlorohydrin, ω-Chloropentanol
InChI formel InChI=1S/C5H11ClO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
SMIL OCCCCCCl
IUPAC navn 5-chloropentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 122.59
Formel vægt 122.0498
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.