Få mere at vide
5-klor-1-methylimidazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-methylimidazole |
| CAS | 872-49-1 |
| Molekylær formel | C4 H5 Cl N2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Azathioprine Impurity 9 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cn1cncc1Cl |
| IUPAC navn | 5-chlor-1-methylimidazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.55 |
| Formel vægt | 116.0141 |