Få mere at vide
5-klor-1-methylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30360659
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30360659 1 g
1 options
Artikelnummer. 30360659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3691851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-methylimidazole
CAS 872-49-1
Molekylær formel C4 H5 Cl N2
Mængde 1 g
Synonym Azathioprine Impurity 9
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
SMIL Cn1cncc1Cl
IUPAC navn 5-chlor-1-methylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 116.55
Formel vægt 116.0141