Få mere at vide
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3 |
| Formel vægt | 160.9992 |