Få mere at vide
5-chlor-1-methyl-4-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458408 1 g 1g
15468408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61824.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4897-25-0 | C4H4ClN3O2 | 161.545 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4897-25-0
Molekylær formel C4H4ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 161.545
MDL nummer MFCD00233664
InChI nøgle OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, 1-methyl-5-chloro-4-nitroimidazole, pcmni, imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, unii-p917jw98bd, 1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole, 1-methyl-4-nitro-5-chloro imidazole, cmni, acmc-1api8
PubChem CID 21010
IUPAC navn 5-chlor-1-methyl-4-nitroimidazol
SMIL CN1C=NC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 161.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver