Få mere at vide
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-imidazole, Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-imidazole, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole |
| CAS | 4897-25-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H4 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Azathioprine Imp. C (EP), 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole, Azathioprine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cn1cnc(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |