Få mere at vide
5-chlor-1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486984
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10486984 5 g 5g
10101072 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK02622DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 128455-63-0
Molekylær formel C6H4ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 228.555
MDL nummer MFCD00215443
InChI nøgle IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2773806
IUPAC navn 5-chlor-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 228.56
Procent renhed 97%