Få mere at vide
5-chlor-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792103
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792103 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10344142 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792103 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK03657EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 110763-09-2
Molekylær formel C5H4Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 179.00
MDL nummer MFCD02179947
InChI nøgle XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2735773
IUPAC navn 5-chlor-1-methylpyrazol-4-carbonylchlorid
SMIL CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 179.01
Procent renhed 95%