Få mere at vide
5-klor-1-Indanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-Indanone |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 5-Chloro- 1-indanone, 5-Chloro-1-indanone, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 5-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2 |
| Formel vægt | 166.0185 |