Få mere at vide
5-Chloro-1-hexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-hexene |
| CAS | 927-54-8 |
| Molekylær formel | C6H11Cl |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6H,1,4-5H2,2H3 |
| SMIL | C=CCCC(Cl)C |
| IUPAC navn | 5-chlorohex-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.6 |
| Formel vægt | 118.0549 |