Få mere at vide
5-chlor-1-benzothiophen-3-carbonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10542812
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10542812 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
11361416 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542812 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00066CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16296-79-0
Molekylær formel C9H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 193.65
MDL nummer MFCD02682022
InChI nøgle SXWOPXJSURXXCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile,5-chloro, 5-chlorothionaphthene-3-carbonitrile, 5-chloranyl-1-benzothiophene-3-carbonitrile, 5-chloro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 5-chloro
PubChem CID 2776125
IUPAC navn 5-chlor-1-benzothiophen-3-carbonitril
SMIL ClC1=CC=C2SC=C(C#N)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.66
Procent renhed 97%