Få mere at vide
(5-chlor-1-benzothiophen-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773833
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773833 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10592083 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01477CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 71625-90-6
Molekylær formel C9H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 197.68
MDL nummer MFCD01314327
InChI nøgle VRNXLYAXYIHHHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 1-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophene-3-yl methylamine, benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chloro, 5-chloranyl-1-benzothiophen-3-yl methanamine, c-5-chloro-benzo b thiophen-3-yl methylamine
PubChem CID 2798782
IUPAC navn (5-chlor-1-benzothiophen-3-yl)methanamin
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.15
Procent renhed 97%