Få mere at vide
5-chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10892451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10892451 1 g Glass bottle 1g
10098239 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10892451 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 100260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 53786-28-0
Molekylær formel C12H14ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 251.72
MDL nummer MFCD02093793
InChI nøgle DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-4-piperidyl-2-benzimidazolinone, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-5-chlorobenzimidazolone, 5-chloro-1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one, domperidone impurity a, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 4-5-chloro-2-oxo-2h-benzimidazol-1-yl piperidine, 5-chloro-1-4-piperidyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
PubChem CID 104607
IUPAC navn 6-chloro-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one
SMIL C1CNCCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone
CAS min % 96
CAS Max % 100
Smeltepunkt 228.0°C to 231.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formel vægt 251.72
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.