Få mere at vide
5-klor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30010844
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30010844 1 g
1 options
Artikelnummer. 30010844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3797251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53786-28-0
Molekylær formel C12 H14 Cl N3 O
Molekylvægt (g/mol) 251.71
Synonym 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Imp. A (EP)
IUPAC navn 6-chlor-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one
SMIL Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
Formel vægt 251.0825
Procent renhed >95%