Få mere at vide
5-chlor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430717
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430717 10 g 10g
11440717 50 g 50g
11450717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22521.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53786-28-0 | C12H14ClN3O | 251.714 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53786-28-0
Molekylær formel C12H14ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 251.714
MDL nummer MFCD02684518
InChI nøgle DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-4-piperidyl-2-benzimidazolinone, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-5-chlorobenzimidazolone, 5-chloro-1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one, domperidone impurity a, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 4-5-chloro-2-oxo-2h-benzimidazol-1-yl piperidine, 5-chloro-1-4-piperidyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
PubChem CID 104607
IUPAC navn 6-chlor-3-piperidin-4-yl-lH-benzimidazol-2-on
SMIL C1CNCCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Smeltepunkt 227°C to 230°C
Mængde 10 g
Formel vægt 251.71
Procent renhed 98%