Få mere at vide
5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)indole |
| CAS | 138900-22-8 |
| Molekylær formel | C14H9ClFN |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(4-Fluorophenyl)-5-chloroindole, 5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClFN/c15-11-1-6-14-10(9-11)7-8-17(14)13-4-2-12(16)3-5-13/h1-9H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)n2ccc3cc(Cl)ccc23 |
| IUPAC navn | 5-chloro-1-(4-fluorophenyl)indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.68 |
| Formel vægt | 245.0408 |