Få mere at vide
5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10271423 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10271423 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10271423 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270220010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54454-10-3
Molekylær formel C5H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 130.58
MDL nummer MFCD00051650
InChI nøgle DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521507
IUPAC navn 5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
SMIL CN1N=C(C)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1, 3-dimethylpyrazole
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
Formel vægt 130.58
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.