Få mere at vide
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11338705
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338705 1 g 1g
11348705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12252.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13551-73-0
Molekylær formel C5H6ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 175.57
MDL nummer MFCD00052534
InChI nøgle WBMBDRIOUHCVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloropyrazole, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-4-nitro-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro, acmc-20adw4, buttpark 3711-59, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1h-pyrazole #, 5-chloro-4-nitro-1,3-dimethylpyrazole,
PubChem CID 279515
IUPAC navn 5-chloro-1,3-dimethyl-4-nitropyrazole
SMIL CN1N=C(C)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Mængde 1 g
Beilstein 149733
Formel vægt 175.58
Procent renhed 97%