Få mere at vide
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 98%
Artikelnummer. 11459253
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459253 5 g 5g
11469253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11730.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54454-10-3 | C5H7ClN2 | 130.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54454-10-3
Molekylær formel C5H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 130.58
MDL nummer MFCD00051650
InChI nøgle DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
PubChem CID 521507
IUPAC navn 5-chlor-1,3-dimethylpyrazol
SMIL CN1N=C(C)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Tæthed 1.137
Kogepunkt 153°C to 155°C
Brydningsindeks 1.486
Mængde 5 g
Beilstein 113451
Formel vægt 130.58
Procent renhed 98%