Få mere at vide
5-chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798435
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10798435 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10651673 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10039111 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10798435 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD10088EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 88398-93-0
Molekylær formel C5H6Cl2N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 229.075
MDL nummer MFCD00052536
InChI nøgle HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2777126
IUPAC navn 5-chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-sulfonylchlorid
SMIL CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 229.09
Procent renhed 97%