Få mere at vide
5-chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764193
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10764193 250 mg 250mg
10282882 1 g 1g
10664395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764193 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00061CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27006-82-2
Molekylær formel C6H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.584
MDL nummer MFCD00232043
InChI nøgle RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779652
IUPAC navn 5-chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NN(C(=C1C(=O)O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, pubchem23627, chlorodimethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1,3-dimethyl
Formel vægt 174.59
Procent renhed 97%