Få mere at vide
5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10022500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10022500 5 g Glass Bottle 5g
10541164 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10022500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197770050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7051-16-3
Molekylær formel C8H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 172.608
MDL nummer MFCD00008382
InChI nøgle WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride
PubChem CID 81502
IUPAC navn 1-chloro-3,5-dimethoxybenzene
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1, 3-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 33.0°C to 37.0°C
CAS min % 96.0
Farve White to Yellow or Pink
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel ClC6H3(OCH3)2
Beilstein 06, III, 4335
Formel vægt 172.61
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.