Få mere at vide
5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17942486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17942486 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17942486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0107.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
CAS 2034-23-3
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H2,9,10,11)
SMIL Clc1ccc2NC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 5-chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 168.58
Mængde 25 mg
Formel vægt 168.009 g/mol