Få mere at vide
5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| CAS | 2034-23-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H2,9,10,11) |
| SMIL | Clc1ccc2NC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Vis mere |