Få mere at vide
5-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-3-phenyl-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-3-phenyl-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 37385-92-5 |
| Molekylær formel | C14H11ClN2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Clobazam Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClN2O/c1-16-12-8-7-10(15)9-13(12)17(14(16)18)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC navn | 5-chloro-1-methyl-3-phenylbenzimidazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.7 |
| Formel vægt | 258.056 |