Få mere at vide
5-klor-1,3-benzodioxol, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1,3-benzodioxole |
| Tæthed | 1.34 |
| Kogepunkt | 185 °C til 187 °C |
| Flammepunkt | 93 °C (201 °C) |
| Brydningsindeks | 1.556 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 5-chlorobenzo d 1,3 dioxole, 1-chloro-3,4-methylenedioxybenzene, 1,3-benzodioxole, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-chloro, 5-chloro-benzo 1,3 dioxole, pubchem3620, 4-chloro-1,2-methylenedioxybenzene, 5-chloro-1,3-benzodioxole, ukrorgsyn-bb bbr-008667 |
| Formel vægt | 156.57 |
| Procent renhed | 98% |