missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 37566-40-8 |
| Molekylær formel | C2H2ClN3S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-1,3,4-thiadiazole, NSC 231514 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2ClN3S/c3-1-5-6-2(4)7-1/h(H2,4,6) |
| SMIL | Nc1nnc(Cl)s1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.58 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?