Få mere at vide
5-Chloro-1,2-dihydro-1-acenaphthylenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1,2-dihydro-1-acenaphthylenol |
| CAS | 1055321-78-2 |
| Molekylær formel | C12H9ClO |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5,11,14H,6H2 |
| SMIL | OC1Cc2ccc(Cl)c3cccc1c23 |
| IUPAC navn | 5-chloro-1,2-dihydroacenaphthylen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.65 |
| Formel vægt | 204.0342 |