Få mere at vide
5-klor-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin, 97%
Artikelnummer. 15430829
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430829 5 g 5g
15440829 250 mg 250mg
15420829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63881.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 27187-13-9 | C6H4ClN3 | 153,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27187-13-9
Molekylær formel C6H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 153.57
MDL nummer MFCD11109431
InChI nøgle FBQZXTMUYNKLRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro, 5-chloro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine
PubChem CID 324440
IUPAC navn 5-chlor-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
SMIL ClC1=CC=CC2=NN=CN12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
Mængde 5 g
Formel vægt 153.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof