Få mere at vide
5-Chloro-1,10-phenanthroline
Artikelnummer. 11317428
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317428 0.5 g 0.5g
11327428 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031180.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4199-89-7 | C12H7ClN2 | 214.65 g/mol
Bruges til at fremstille 1,10-phenanthrolinium kation. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4199-89-7
Molekylær formel C12H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 214.65
MDL nummer MFCD00004980
InChI nøgle XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 5-chloro, 5-chloropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmo, 1,10-phenanthroline,5-chloro, 5-chloro-1,10 phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1, 10-phenanthroline
PubChem CID 77865
IUPAC navn 5-chlor-1,10-phenanthrolin
SMIL ClC1=CC2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 123°C
Mængde 0.5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation It is soluble in organic solvents.
Formel vægt 214.66
Fysisk form Krystallinsk