Få mere at vide
MedChemExpress 5-CFDA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.21 mM) |
| Mål | HBV |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.39 g/mol |
| CAS | 79955-27-4 |
| Synonym | 5-Carboxyfluorescein diacetate |