Få mere at vide
5-Carboxyvanillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxyvanillin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 196.0372 |