missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Carboxyvanillic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxyvanillic Acid |
| CAS | 2134-91-0 |
| Molekylær formel | C9H8O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O6/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(7(6)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | COc1cc(cc(C(=O)O)c1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-5-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.16 |
| Formel vægt | 212.0321 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?