missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Carboxyvanillic Acid, TRC

Artikelnummer. 30365837
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365837 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1833151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Carboxyvanillic Acid
CAS 2134-91-0
Molekylær formel C9H8O6
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O6/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(7(6)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL COc1cc(cc(C(=O)O)c1O)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydroxy-5-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.16
Formel vægt 212.0321
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.