Få mere at vide
(5-Carboxypentyl)triphenylfosfhoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30368508
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30368508 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30368508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC178900250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 50889-29-7
Molekylær formel C24 H26 O2 P . Br
Mængde 250 mg
Synonym Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide
InChI formel InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H
SMIL [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 5-carboxypentyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 457.34
Formel vægt 456.0854