Få mere at vide
(5-Carboxypentyl)triphenylfosfhoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 50889-29-7 |
| Molekylær formel | C24 H26 O2 P . Br |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H |
| SMIL | [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-carboxypentyl(triphenyl)fosfanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.34 |
| Formel vægt | 456.0854 |