missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Carboxymethylaminomethyl-2'-O-methyluridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxymethylaminomethyl-2'-O-methyluridine |
| CAS | 110419-13-1 |
| Molekylær formel | C13 H19 N3 O8 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O8/c1-23-10-9(20)7(5-17)24-12(10)16-4-6(2-14-3-8(18)19)11(21)15-13(16)22/h4,7,9-10,12,14,17,20H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,15,21,22)/t7-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(CNCC(=O)O)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 2-[[1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-2,4-dioxopyrimidin-5-yl]methylamino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.305 |
| Formel vægt | 345.117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?