missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Carboxymethylaminomethyl-2'-O-methyluridine, TRC

Artikelnummer. 30362577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362577 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1764351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Carboxymethylaminomethyl-2'-O-methyluridine
CAS 110419-13-1
Molekylær formel C13 H19 N3 O8
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O8/c1-23-10-9(20)7(5-17)24-12(10)16-4-6(2-14-3-8(18)19)11(21)15-13(16)22/h4,7,9-10,12,14,17,20H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,15,21,22)/t7-,9-,10-,12-/m1/s1
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(CNCC(=O)O)C(=O)NC2=O
IUPAC navn 2-[[1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-2,4-dioxopyrimidin-5-yl]methylamino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 345.305
Formel vægt 345.117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.