Få mere at vide
5-Carboxyfluorescein (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30349008
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30349008 1 g
1 options
Artikelnummer. 30349008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1783201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carboxyfluorescein
CAS 76823-03-5
Molekylær formel C21 H12 O7
Mængde 1 g
Synonym 5-Carboxyfluorescein
InChI formel InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
SMIL OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 376.32
Formel vægt 376.0583