Få mere at vide
5-Carboxyfluorescein Dipivalate N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Artikelnummer. 30357736
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30357736 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30357736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1783531MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carboxyfluorescein Dipivalate N-Hydroxysuccinimide Ester
CAS 186032-65-5
Molekylær formel C35 H31 N O11
Mængde 1 mg
Synonym 5-Carboxyfluorescein Dipivalate NHS Ester, 5-Carboxyfluorescein Dipivalate Succinimide Ester, 3',6'-Bis(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-5-carboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 5-(((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl Bis(2,2-dimethylpropanoate)
InChI formel InChI=1S/C35H31NO11/c1-33(2,3)31(41)43-19-8-11-23-25(16-19)45-26-17-20(44-32(42)34(4,5)6)9-12-24(26)35(23)22-10-7-18(15-21(22)30(40)46-35)29(39)47-36-27(37)13-14-28(36)38/h7-12,15-17H,13-14H2,1-6H3
SMIL CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3',6'-bis(2,2-dimethylpropanoyloxy)-3-oxo-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 641.62
Formel vægt 641.1897