Få mere at vide
5-Carboxyfluorescein, 95%
Artikelnummer. 10254864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10254864 500 mg Glasflaske 500mg
10102864 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425815000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 76823-03-5 | C21H12O7 | 376,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76823-03-5
Molekylær formel C21H12O7
Molekylvægt (g/mol) 376.32
MDL nummer MFCD00036874
InChI nøgle NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxyfluorescein, 5-fam, 4-carboxyfluorescein, 4 5-carboxyfluorescein, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-5-carboxylic acid, 3',6-dihydroxy-3-oxo, bidd:gt0758, 5-carboxy fluorescein; 5-fam
PubChem CID 123755
ChEBI CHEBI:51617
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carboxyfluorescein
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Formel vægt 376.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Carboxyfluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.