Få mere at vide
5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16) |
| Formel vægt | 215.0582 |
| Procent renhed | >95% |