Få mere at vide
5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone, Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone, Sodium Salt |
| CAS | 1189982-99-7 |
| Molekylær formel | C12H8NNaO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3.Na/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)C1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | sodium;6-oxo-1-phenylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.19 |