Få mere at vide
5’-Carboxy Meloxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Carboxy Meloxicam |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O6S2/c1-17-10(12(19)16-14-15-6-8(24-14)13(20)21)11(18)7-4-2-3-5-9(7)25(17,22)23/h2-6,18H,1H3,(H,20,21)(H,15,16,19) |
| Formel vægt | 381.0089 |
| Procent renhed | >95% |