Få mere at vide
5-Carboxy-2-methylphenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxy-2-methylphenylboronic Acid |
| CAS | 170230-88-3 |
| Molekylær formel | C8H9BO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Borono-4-methylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1B(O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-borono-4-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.97 |
| Formel vægt | 180.0594 |