missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Carboxy-2'-deoxyuridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxy-2'-deoxyuridine |
| CAS | 14599-46-3 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, 5-Carboxy-2'-deoxyuridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O7/c13-3-6-5(14)1-7(19-6)12-2-4(9(16)17)8(15)11-10(12)18/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,16,17)(H,11,15,18)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)O)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.21 |
| Formel vægt | 272.0645 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?