Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 5-Carboxamidotryptamine maleate
Beskrivelse
5-HT1 agonist with high affinity at 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-ht5 and 5-HT7 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Carboxamidotryptamine maleate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 319.32 |
| Renhed | >99% |