Få mere at vide
5-Carbethoxyuracil, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10042842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10042842 5 g 5g
10581774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373970050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 28485-17-8
Molekylær formel C7H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 184.15
MDL nummer MFCD00057337
InChI nøgle MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
PubChem CID 101411
IUPAC navn ethyl 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carbethoxyuracil
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 232.0°C to 235.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 184.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder