Få mere at vide
5-Carbethoxyuracil, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30955005
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30955005 1 g 1g
30953863 5 g 5g
30954561 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30955005 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1031681g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carbethoxyuracil
CAS 28485-17-8
Molekylær formel C7H8N2O4
MDL nummer MFCD00057337
Mængde 1 g
SMIL O=C(C1=CNC(N=C1O)=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 184.15
Procent renhed 97%